9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43629-1G OR43629-250MG OR43629-5G
APOSOR43629-1GEA 132 EUR
APOSOR43629-1G APOSOR43629-250MG APOSOR43629-5G
9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene
9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene
Formula: C₁₆H₁₄
Pto. de fusión: 142…145 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00204036
Núm. CAS: 5675-64-9