3-Bromo-2-iodothiophene 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR43638-100MG OR43638-250MG
APOSOR43638-100MGEA 37.7 EUR
APOSOR43638-100MG APOSOR43638-250MG
3-Bromo-2-iodothiophene 95+%
3-Bromo-2-iodothiophene
Formula: C₄H₂BrIS
MW: 288.932 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11848091
Núm. CAS: 60404-24-2