6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR43648-1G OR43648-25G OR43648-5G
APOSOR43648-1GEA 71.2 EUR
APOSOR43648-1G APOSOR43648-25G APOSOR43648-5G
6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₄ClIN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781383
Núm. CAS: 885519-56-2