6-Bromo-7-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR43652-1G OR43652-5G
APOSOR43652-1GEA 0 EUR
APOSOR43652-1G APOSOR43652-5G
6-Bromo-7-methylquinoline
6-Bromo-7-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18260428
Núm. CAS: 122759-89-1