4-Methoxybenzenesulphonohydrazide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43661-25G OR43661-5G OR43661-100G
APOSOR43661-25GEA 145 EUR
APOSOR43661-25G APOSOR43661-5G APOSOR43661-100G
4-Methoxybenzenesulphonohydrazide 97%
4-Methoxybenzenesulphonohydrazide
Formula: C₇H₁₀N₂O₃S
Pto. de fusión: 109 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014751
Núm. CAS: 1950-68-1
EINECS: 217-769-5