2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Acetyl-2-methoxytoluene, 2-Acetyl-6-methylanisole, 1-(2-Methoxy-3-methylphenyl)ethan-1-one
OR43670-250MG OR43670-5G
APOSOR43670-250MGEA 58 EUR
APOSOR43670-250MG APOSOR43670-5G
2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.201 g/mol
Pto. Ebullición: 240 °C
Densidad: 1.061 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044853
Núm. CAS: 6342-75-2