3-Amino-2-chloroisonicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Amino-2-chloropyridine-4-carboxylic acid
OR43676-5G OR43676-1G
APOSOR43676-5GEA 690 EUR
APOSOR43676-5G APOSOR43676-1G
3-Amino-2-chloroisonicotinic acid 97%
3-Amino-2-chloroisonicotinic acid
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,569 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143308
Núm. CAS: 58483-94-6