3-Bromopyrrolidin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43677-1G OR43677-100MG OR43677-250MG
APOSOR43677-1GEA 1140 EUR
APOSOR43677-1G APOSOR43677-100MG APOSOR43677-250MG
3-Bromopyrrolidin-2-one
3-Bromopyrrolidin-2-one
Formula: C₄H₆BrNO
MW: 164,001 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD18886531
Núm. CAS: 40557-20-8