3-Chloro-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43678-1G OR43678-250MG OR43678-100MG
APOSOR43678-1GEA 606 EUR
APOSOR43678-1G APOSOR43678-250MG APOSOR43678-100MG
3-Chloro-1H-indazole-6-carboxaldehyde
3-Chloro-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Formula: C₈H₅ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11499021
Núm. CAS: 1086391-23-2