4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Aminobut-2-ynoic acid, N-BOC protected
OR43679-250MG OR43679-500MG
APOSOR43679-250MGEA 357 EUR
APOSOR43679-250MG APOSOR43679-500MG
4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
Formula: C₉H₁₃NO₄
MW: 199.204 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847128
Núm. CAS: 168762-94-5