Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR43682-1G OR43682-250MG OR43682-5G
APOSOR43682-1GEA 128 EUR
APOSOR43682-1G APOSOR43682-250MG APOSOR43682-5G
Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Formula: C₈H₆Cl₂O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06637330
Núm. CAS: 874830-93-0
UN: 3261
ADR: 8,III