4-Bromo-2-chlorophenetole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Bromo-2-chloro-ethoxybenzene, 4-Bromo-2-chloro-1-ethoxybenzene
OR43683-1G OR43683-25G OR43683-5G
APOSOR43683-1GEA 34.8 EUR
APOSOR43683-1G APOSOR43683-25G APOSOR43683-5G
4-Bromo-2-chlorophenetole 98%
4-Bromo-2-chlorophenetole
Formula: C₈H₈BrClO
MW: 235.506 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835099
Núm. CAS: 279261-80-2