1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR43687-1G
OR43687-250MG
APOSOR43687-1GEA
357
EUR
APOSOR43687-1G
APOSOR43687-250MG
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.201 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12047714 Núm. CAS: 7228-49-1 |