1-(3-Chloro-4-iodophenyl)ethan-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR43694-1G OR43694-250MG
APOSOR43694-1GEA 662 EUR
APOSOR43694-1G APOSOR43694-250MG
1-(3-Chloro-4-iodophenyl)ethan-1-one 95%
1-(3-Chloro-4-iodophenyl)ethan-1-one
Formula: C₈H₆ClIO
MW: 280,49 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28346645
Núm. CAS: 149936-78-7