2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4382-1G OR4382-5G OR4382-10G
APOSOR4382-1GEA 87 EUR
APOSOR4382-1G APOSOR4382-5G APOSOR4382-10G
2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide 98%
2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formula: C₇H₁₁BrN₂S·BrH
Pto. Ebullición: 110…112 °C ( 0,3 mm Hg)
Pto. de fusión: 235 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052240
Núm. CAS: 175136-77-3