2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR4385-1G
OR4385-250MG
OR4385-5G
APOSOR4385-1GEA
94.8
EUR
APOSOR4385-1G
APOSOR4385-250MG
APOSOR4385-5G
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid 98%
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
Formula:
C₉H₈N₂O₂ Pto. de fusión: 218…219 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368556 Núm. CAS: 34252-44-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |