4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4391-250MG OR4391-1G
APOSOR4391-250MGEA 0 EUR
APOSOR4391-250MG APOSOR4391-1G
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoyl chloride 97%
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoyl chloride
Formula: C₁₀H₇ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368530
Núm. CAS: 222541-76-6
UN: 3261
ADR: 8,III