5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4407-1G OR4407-250MG
APOSOR4407-1GEA 169 EUR
APOSOR4407-1G APOSOR4407-250MG
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene 97%
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene
Formula: C₁₀H₇BrOS
Pto. Ebullición: 118…121 °C (20 mm Hg)
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368508
Núm. CAS: 1131-87-9
UN: 3261
ADR: 8,III