[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4420-100MG OR4420-1G OR4420-250MG
APOSOR4420-100MGEA 60.9 EUR
APOSOR4420-100MG APOSOR4420-1G APOSOR4420-250MG
[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Formula: C₈H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368534
Núm. CAS: 84978-67-6