4-Bromo-2,6-dimethylbenzenesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR4497-1G
OR4497-250MG
APOSOR4497-1GEA
864
EUR
APOSOR4497-1G
APOSOR4497-250MG
4-Bromo-2,6-dimethylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Bromo-2,6-dimethylbenzenesulphonyl chloride
Formula:
C₈H₈BrClO₂S MW: 283.57 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094653 Núm. CAS: 351003-50-4 |