6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR450010-1G OR450010-250MG
APOSOR450010-1GEA 242 EUR
APOSOR450010-1G APOSOR450010-250MG
6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
Formula: C₁₄H₁₃N₃O
MW: 239,273 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845613
Núm. CAS: 1167056-55-4