Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR450019-1G OR450019-5G
APOSOR450019-1GEA 68.3 EUR
APOSOR450019-1G APOSOR450019-5G
Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Formula: C₁₄H₂₀O₄
Pto. de fusión: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11618127
Núm. CAS: 38862-65-6