7-Bromobenzo[d]isoxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR450021-1G OR450021-250MG
APOSOR450021-1GEA 335 EUR
APOSOR450021-1G APOSOR450021-250MG
7-Bromobenzo[d]isoxazole 95%
7-Bromobenzo[d]isoxazole
Formula: C₇H₄BrNO
MW: 198,017 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520894
Núm. CAS: 1260751-81-2