3-Chloro-4-iodobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR450026-1G OR450026-250MG
APOSOR450026-1GEA 696 EUR
APOSOR450026-1G APOSOR450026-250MG
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde 95%
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClIO
MW: 266,464 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393322
Núm. CAS: 148334-14-9