3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR450031-5G OR450031-25G
APOSOR450031-5GEA 65.5 EUR
APOSOR450031-5G APOSOR450031-25G
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₄HCl₂NO₂S
Pto. de fusión: 175…177 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03789232
Núm. CAS: 18480-53-0