8-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 8-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
OR450049-100MG OR450049-1G OR450049-250MG
APOSOR450049-100MGEA 121 EUR
APOSOR450049-100MG APOSOR450049-1G APOSOR450049-250MG
8-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
8-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Formula: C₉H₈ClNO
MW: 181,619 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19276419
Núm. CAS: 83229-23-6