2-(Chloromethyl)-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR450069-1G OR450069-250MG
APOSOR450069-1GEA 928 EUR
APOSOR450069-1G APOSOR450069-250MG
2-(Chloromethyl)-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
2-(Chloromethyl)-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₆ClN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269519
Núm. CAS: 129179-30-2