Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR45008-1G OR45008-250MG
APOSOR45008-1GEA 574 EUR
APOSOR45008-1G APOSOR45008-250MG
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Formula: C₈H₆BrClO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20731105
Núm. CAS: 1354953-47-1
UN: 3261
ADR: 8,III