2-(2-Amino-4-oxo-thiazol-5-yl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR450086-1G OR450086-250MG
APOSOR450086-1GEA 174 EUR
APOSOR450086-1G APOSOR450086-250MG
2-(2-Amino-4-oxo-thiazol-5-yl)acetic acid
2-(2-Amino-4-oxo-thiazol-5-yl)acetic acid
Formula: C₅H₆N₂O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00518998
Núm. CAS: 33176-41-9