7-Amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR450089-1G OR450089-250MG
APOSOR450089-1GEA 161 EUR
APOSOR450089-1G APOSOR450089-250MG
7-Amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
7-Amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Formula: C₆H₄N₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07657833
Núm. CAS: 28524-64-3