3-Bromo-5-chloropyridine-4-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR45009-1G OR45009-5G
APOSOR45009-1GEA 203 EUR
APOSOR45009-1G APOSOR45009-5G
3-Bromo-5-chloropyridine-4-carbaldehyde 97%
3-Bromo-5-chloropyridine-4-carbaldehyde
Formula: C₆H₃BrClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16606503
Núm. CAS: 1064678-66-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III