5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR450091-1G OR450091-250MG
APOSOR450091-1GEA 429 EUR
APOSOR450091-1G APOSOR450091-250MG
5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C₆H₄Cl₂N₄S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32264083
Núm. CAS: 1374306-27-0