2-Thioxoimidazolidine-4,5-dione
Proveedor: Apollo Scientific
OR450093-1G OR450093-250MG
APOSOR450093-1GEA 429 EUR
APOSOR450093-1G APOSOR450093-250MG
2-Thioxoimidazolidine-4,5-dione
2-Thioxoimidazolidine-4,5-dione
Formula: C₃H₂N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00090436
Núm. CAS: 496-89-9