2-Amino-1,4-dihydroimidazol-5-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR450094-1G OR450094-250MG
APOSOR450094-1GEA 429 EUR
APOSOR450094-1G APOSOR450094-250MG
2-Amino-1,4-dihydroimidazol-5-one
2-Amino-1,4-dihydroimidazol-5-one
Formula: C₃H₅N₃O
MW: 99.091 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08444293
Núm. CAS: 503-86-6