Thiazolidine-2,4-dithione
Proveedor: Apollo Scientific
OR450095-1G OR450095-250MG
APOSOR450095-1GEA 683 EUR
APOSOR450095-1G APOSOR450095-250MG
Thiazolidine-2,4-dithione
Thiazolidine-2,4-dithione
Formula: C₃H₃NS₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06253950
Núm. CAS: 4303-27-9