4-Iminothiazol-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR450097-1G OR450097-250MG
APOSOR450097-1GEA 429 EUR
APOSOR450097-1G APOSOR450097-250MG
4-Iminothiazol-2-amine
4-Iminothiazol-2-amine
Formula: C₃H₅N₃S
MW: 115,157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01680852
Núm. CAS: 26246-29-7