2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR450098-1G OR450098-250MG
APOSOR450098-1GEA 88.6 EUR
APOSOR450098-1G APOSOR450098-250MG
2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₄H₃BrN₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275696
Núm. CAS: 858486-46-1