Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR450100-1G OR450100-250MG
APOSOR450100-1GEA 429 EUR
APOSOR450100-1G APOSOR450100-250MG
Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Formula: C₅H₈N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28652971
Núm. CAS: 66512-81-0