4-Chloro-2-oxo-3H-thiazole-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR450101-1G OR450101-250MG
APOSOR450101-1GEA 429 EUR
APOSOR450101-1G APOSOR450101-250MG
4-Chloro-2-oxo-3H-thiazole-5-carbaldehyde
4-Chloro-2-oxo-3H-thiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₄H₂ClNO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00594925
Núm. CAS: 55359-96-1