5-bromo-4-chloro-thiazol-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR450104-1G OR450104-250MG
APOSOR450104-1GEA 509 EUR
APOSOR450104-1G APOSOR450104-250MG
5-bromo-4-chloro-thiazol-2-amine
5-bromo-4-chloro-thiazol-2-amine
Formula: C₃H₂BrClN₂S
MW: 213.483 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24643186
Núm. CAS: 1174132-80-9