5,7-Dichloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR450106-1G
OR450106-250MG
APOSOR450106-1GEA
406
EUR
APOSOR450106-1G
APOSOR450106-250MG
5,7-Dichloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
5,7-Dichloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula:
C₅H₂Cl₂N₄ MW: 189,002 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD10000845 Núm. CAS: 78706-26-0 |