Ethyl 7-hydroxytetrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR450108-1G
OR450108-250MG
APOSOR450108-1GEA
429
EUR
APOSOR450108-1G
APOSOR450108-250MG
Ethyl 7-hydroxytetrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl 7-hydroxytetrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Formula:
C₇H₇N₅O₃ MW: 209,162 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD32264085 Núm. CAS: 1778637-73-2 |