1,2,4-Triazole-3,4-diamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR450109-1G OR450109-250MG
APOSOR450109-1GEA 364 EUR
APOSOR450109-1G APOSOR450109-250MG
1,2,4-Triazole-3,4-diamine hydrochloride
1,2,4-Triazole-3,4-diamine hydrochloride
Formula: C₂H₅N₅·ClH
MW: 135,556 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11500152
Núm. CAS: 6421-05-2
UN: 2735
ADR: 8,III