6-Methylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR45011-1G OR45011-250MG OR45011-5G
APOSOR45011-1GEA 575 EUR
APOSOR45011-1G APOSOR45011-250MG APOSOR45011-5G
6-Methylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
6-Methylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Formula: C₈H₁₂O
MW: 124,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09866569
Núm. CAS: 14845-41-1