4-Amino-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR450110-1G OR450110-250MG
APOSOR450110-1GEA 0 EUR
APOSOR450110-1G APOSOR450110-250MG
4-Amino-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
4-Amino-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
Formula: C₅H₃N₇
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18804243
Núm. CAS: 61033-27-0