2-Iodothiazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR450112-1G OR450112-250MG
APOSOR450112-1GEA 241 EUR
APOSOR450112-1G APOSOR450112-250MG
2-Iodothiazole
2-Iodothiazole
Formula: C₃H₂INS
MW: 211,024 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094167
Núm. CAS: 3034-54-6