5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
OR450116-1G OR450116-250MG
APOSOR450116-1GEA 0 EUR
APOSOR450116-1G APOSOR450116-250MG
5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Formula: C₅H₃ClN₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD27996718
Núm. CAS: 42399-82-6