2-Phenylacetyl isocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
OR450129-1G OR450129-250MG
APOSOR450129-1GEA 1640 EUR
APOSOR450129-1G APOSOR450129-250MG
2-Phenylacetyl isocyanate
2-Phenylacetyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161,157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD16301042
Núm. CAS: 4461-27-2
UN: 2206
ADR: 6.1,II