Cyclohexanecarbonyl isocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
OR450130-1G OR450130-250MG
APOSOR450130-1GEA 429 EUR
APOSOR450130-1G APOSOR450130-250MG
Cyclohexanecarbonyl isocyanate
Cyclohexanecarbonyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₈H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD16300873
Núm. CAS: 4461-26-1
UN: 2206
ADR: 6.1,II