3-Chlorobenzoyl isocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
OR450132-1G
OR450132-250MG
APOSOR450132-1GEA
509
EUR
APOSOR450132-1G
APOSOR450132-250MG
3-Chlorobenzoyl isocyanate
3-Chlorobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula:
C₈H₄ClNO₂ MW: 181,576 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD09817215 Núm. CAS: 74703-17-6 UN: 2206 ADR: 6.1,II |